Merck
W204218
Sigma-Aldrich
Allyl sulfide
≥97%, FG
Szinonimák:
Thioallyl ether, 3,3′-Thiobis-1-propene, Diallyl sulfide, NSC 20947
About This Item
Lineáris képlet:
(CH2=CHCH2)2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.21
FEMA-szám:
2042
Beilstein:
1736016
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2174
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.088
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
garlic; horseradish; onion; sulfurous
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.490 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
sűrűség
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
garlic; horseradish; onion; sulfurous
SMILES string
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Allyl sulfide is a volatile flavor compound naturally found in Allium species such as garlic and onion. It is has a characteristic garlic odor and is used as a flavoring agent in meat and condiments.
Alkalmazás
  • Diallylsulfide attenuates excessive collagen production and apoptosis in a rat model of bleomycin induced pulmonary fibrosis through the involvement of protease activated receptor-2.: The research highlights the protective effects of diallyl sulfide against pulmonary fibrosis, focusing on its ability to modulate protease activated receptor-2 and reduce collagen production (Kalayarasan et al., 2013).
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 1971, 25-25 null
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 101-101 (1997)
Tao Zeng et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(3-4), 485-491 (2011-12-06)
Garlic oil (GO) has been shown to partially attenuate ethanol-induced fatty liver, but the underlying mechanisms remain unclear. The current study was designed to evaluate the protective effects of GO against ethanol-induced steatosis in vitro and in vivo, and to
Hsiao-Chi Wang et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1271, 44-52 (2012-10-12)
Skin cancer is a serious concern whose incidence is increasing at an alarming rate. Allyl sulfides-i.e., sulfur metabolites in garlic oil-have been demonstrated to have anticancer activity against several cancer types, although the mechanisms underlying these effects remain enigmatic. Our
Xiaonan Lu et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 67(8), 1915-1926 (2012-05-03)
Bacterial biofilms pose significant food safety risks because of their attachment to fomites and food surfaces, including fresh produce surfaces. The purpose of this study was to systematically investigate the activity of selected antimicrobials on Campylobacter jejuni biofilms. C. jejuni