Merck
C2875
Sigma-Aldrich
Octanoic acid
≥99%
Szinonimák:
Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
Beilstein:
1747180
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
Elaeis guineensis
Minőségi szint
gőzsűrűség
5 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 78 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Octanoic acid is an eight carbon fatty acid, which is found in palm, coconut oil and milk. It is used to treat candidiasis and bacterial infections. Octanoic acid has antibacterial and antifungal properties. It is used in nutritional supplementation.
Alkalmazás
Octanoic acid has been used:
  • as a precipitating agent for the purification of antibodies(2)(4)
  • to accelerate β-oxidation for the formation of acetyl-coA akin
  • to increase the rate of astrocyte ketogenesis
  • in chemical 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI) coupling of carboxylic acids to coenzyme A (CoA)
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Combining Promiscuous Acyl-CoA Oxidase and Enoyl-CoA Carboxylase/Reductases for Atypical Polyketide Extender Unit Biosynthesis
Vogeli B, et al.
Cell Chemical Biology (2018)
Medium-chain fatty acids inhibit mitochondrial metabolism in astrocytes promoting astrocyte-neuron lactate and ketone body shuttle systems
Thevenet J, et al.
Faseb Journal, 30(5), 1913-1926 (2016)
Natural Standard Herb & Supplement Guide - E-Book: An Evidence-Based (2016)
Proteomic profiling of cellular steatosis with concomitant oxidative stress in vitro
Lockman KA, et al.
Lipids in Health and Disease, 15(1), 114-114 (2016)
Oleg V Pyankov et al.
Scientific reports, 7, 41537-41537 (2017-02-06)
Herein we describe production of purified equine IgG obtained from horses immunized with plasmid DNA followed by boosting with Kunjin replicon virus-like particles both encoding a modified Ebola glycoprotein. Administration of the equine IgG over 5 days to cynomolgus macaques