Merck
W222119
Sigma-Aldrich
Butyric acid
natural, ≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
1-propane carboxylic acid, Butanoic acid, Ethyl acetic acid, Propyl formic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
FEMA-szám:
2221
Beilstein:
906770
EC-szám:
Európai Tanács szám:
5c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.005
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cheese; fruity; buttery
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
3.04 (vs air)
gőznyomás
0.43 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
824 °F
robbanási határérték
10 %
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
bp
162 °C (lit.)
mp
−6-−3 °C (lit.)
sűrűség
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
cheese; fruity; buttery
SMILES string
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HDAC1(3065)
Általános leírás
Butyric acid is a volatile fatty acid that can be used as a flavoring agent. It has fruity or cheesy flavor and is mainly found in dairy products.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effects of volatile fatty acid concentrations on methane yield and methanogenic bacteria
Wang Y, et al
Biomass and Bioenergy, 33(5), 848-853 (2009)
Effect of fat content on odor intensity of three aroma compounds in model emulsions: ?-decalactone, diacetyl, and butyric acid.
Guyot C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(8), 2341-2348 (1996)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 359-360 (1997)
Shomik Sengupta et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 21(1 Pt 2), 209-218 (2006-02-08)
Butyrate, the four-carbon fatty acid, is formed in the human colon by bacterial fermentation of carbohydrates (including dietary fiber), and putatively suppresses colorectal cancer (CRC). Butyrate has diverse and apparently paradoxical effects on cellular proliferation, apoptosis and differentiation that may
Carlo F M Welters et al.
Diseases of the colon and rectum, 45(5), 621-627 (2002-05-11)
Inflammation is a constant finding in the ileal reservoir of patients with an ileal pouch-anal anastomosis and is associated with decreased fecal concentrations of the short chain fatty acid butyrate, increased fecal pH, changes in fecal flora, and increased concentrations