Fontos dokumentumok
W255718
Hexanal
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
Aldehyde C6, Caproaldehyde, Hexyl aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
tartalmazhat
α-Tocopherol
törésmutató
n20/D 1.4035 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
sűrűség
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; green; fruity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde