Merck
W261513
Sigma-Aldrich
Lauric aldehyde
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Szinonimák:
Dodecyl aldehyde, Aldehyde C12, Dodecanal, Lauraldehyde, Laurinaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)10CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.32
FEMA-szám:
2615
Beilstein:
1703917
EC-szám:
Európai Tanács szám:
99c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.011
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥95%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
sűrűség
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
green; floral; citrus; waxy; soapy
SMILES string
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lauric aldehyde is one of the main aliphatic green volatile compounds in macerated grape cluster stems. It is also one of the key flavor constituents of grapefruit oil.
Alkalmazás
  • Utility of ToxTracker in animal alternative testing strategy for fragrance materials.: This study highlights the use of ToxTracker, a suite of reporter cell lines, to evaluate the genetic toxicity of fragrance materials, including lauric aldehyde, offering a potential alternative to animal testing and advancing the safety assessment of consumer products (Thakkar et al., 2023).
  • In vitro evaluation of polymeric micelles based on hydrophobically-modified sulfated chitosan as a carrier of doxorubicin.: Research demonstrates the potential of hydrophobically-modified sulfated chitosan micelles, incorporating lauric aldehyde, for improving the delivery of chemotherapeutic agents, particularly doxorubicin, enhancing drug stability and reducing side effects (Wang et al., 2012).
  • Biocompatibility of injectable chitosan-phospholipid implant systems.: Investigates the biocompatibility of chitosan-phospholipid injectable implants, where lauric aldehyde could play a role in modifying polymer matrices to enhance biocompatibility and drug release profiles, critical for medical implant technologies (De Souza et al., 2009).
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Green odorants of grape cluster stem and their ability to cause a wine stemmy flavor.
Hashizume K & Samuta T.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(4), 1333-1337 (1997)
Analysis of carbonyl flavor constituents from grapefruit oil.
Moshonas MG.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(4), 769-770 (1971)
Markus A Keller et al.
Nature communications, 5, 4439-4439 (2014-07-23)
Mutations in the gene coding for membrane-bound fatty aldehyde dehydrogenase (FALDH) lead to toxic accumulation of lipid species and development of the Sjögren-Larsson Syndrome (SLS), a rare disorder characterized by skin defects and mental retardation. Here, we present the crystallographic
Tetyana Kobets et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 228-243 (2018-03-20)
Genotoxicity of flavor and fragrance materials was assessed in Turkey Egg Genotoxicity Assay (TEGA) using 32P-nucleotide postlabeling (NPL) and comet assays to detect hepatic DNA adducts and strand breaks. Twenty materials having results in GADD45a-Gluc 'BlueScreen HC' genotoxicity assay, and
James Liu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(3), 1187-1196 (2015-01-13)
The objective of this study is to develop and compare several Sorafenib-loaded biocompatible nanoparticle models in order to optimize drug delivery and tumor cellular kill thereby improving the quality of Sorafenib-regimented chemotherapy. Sorafenib-loaded poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA), 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) liposomes