Merck
W213810
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Szinonimák:
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOCH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.24
FEMA-szám:
2138
Beilstein:
2049280
EC-szám:
Európai Tanács szám:
262
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.727
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
floral; fruity; balsamic; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
gőznyomás
1 mmHg ( 125 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
összetétel
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted benzyl benzoate
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
benzyl benzoate
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
floral; fruity; balsamic; sweet
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzyl benzoate is an aromatic ester that can be used as a flavoring agent. It has been identified as one of the main volatile aroma component of cranberry{88], mango and Egyptian Jasminum sambac flowers.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
  • Toxicity and Repellency Efficacy of Benzyl Alcohol and Benzyl Benzoate as Eco-Friendly Choices to Control the Red Flour Beetle Tribolium castaneum.: This research investigates the toxicity and repellency of benzyl benzoate against the red flour beetle, highlighting its potential as an eco-friendly pest control agent (Aboelhadid et al., 2023).
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 141-141 (2012)
Isolation and characterization of the volatile aroma compounds from the concrete headspace and the absolute of Jasminum sambac (L.) Ait.(Oleaceae) flowers grown in Egypt
Edris AE, et al
European Food Research and Technology, 226(3), 621-621 (2008)
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)
Ben Spitzer-Rimon et al.
The Plant cell, 22(6), 1961-1976 (2010-06-15)
Floral scent, which is determined by a complex mixture of low molecular weight volatile molecules, plays a major role in the plant's life cycle. Phenylpropanoid volatiles are the main determinants of floral scent in petunia (Petunia hybrida). A screen using
Catherine W McCollum et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 152, 152-163 (2014-04-29)
Exposure to arsenic in its inorganic form, arsenite, causes adverse effects to many different organs and tissues. Here, we have investigated arsenite-induced adverse effects on vascular tissues in the model organism zebrafish, Danio rerio. Zebrafish embryos were exposed to arsenite