Merck
W230901
Sigma-Aldrich
Citronellol
≥95%, FCC, FG
Szinonimák:
3,7-dimethyl-6-octenol, Elenol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
FEMA-szám:
2309
EC-szám:
Európai Tanács szám:
59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.011
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
waxy; floral; rose
grade:
FG
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
sűrűség
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
waxy; floral; rose
SMILES string
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Citronellol is a volatile monoterpenic primary alcohol mainly found in the essential oil of plants such as Pelargonium graveolens, Cymbopogon winterianus and Rosa damascena. It is also one of the glycosidically bound aroma compounds in ginger.
Alkalmazás
  • A comprehensive assessment of the cholinergic-supporting and cognitive-enhancing effects of Rosa damascena Mill. (Damask rose) essential oil on scopolamine-induced amnestic rats.: The research highlights citronellol′s role in enhancing cognitive function and supporting cholinergic systems, indicating its potential use in developing treatments for cognitive disorders (Teralı et al., 2024).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Antimicrobial activity and chemical composition of some essential oils
Ando?an BC, et al.
Archives of Pharmacal Research, 25(6), 860-864 (2002)
Phythochemical screening and anticonvulsant activity of Cymbopogon winterianus Jowitt (Poaceae) leaf essential oil in rodents
Quintans-Junior LJ, et al.
Phytomedicine, 15(8), 619-624 (2008)
Glycosidically bound aroma compounds in ginger (Zingiber officinale Roscoe).
Wu P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(7), 1553-1555 (1990)
Antibacterial effect of some essential oils administered alone or in combination with Norfloxacin
Rosato A, et al.
Phytomedicine, 14(11), 727-732 (2007)
Renan G Brito et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 112(4), 215-221 (2012-10-06)
Citronellol (CT) is a monoterpenoid alcohol present in the essential oil of many medicinal plants, such as Cymbopogon citratus. We evaluated the antinociceptive effects of CT on orofacial nociception in mice and investigated the central pathway involved in the effect.