Merck
W266701
Sigma-Aldrich
L-Menthone
mixture of isomers, ≥96%, FCC, FG
Szinonimák:
(−)-Menthone, trans-menthone, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
Méret kiválasztása
W266701-SAMPLE-K
16 900,00 Ft
1 KG
58 100,00 Ft
9 KG
414 000,00 Ft
20 KG
742 000,00 Ft
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
W266701-SAMPLE-K
16 900,00 Ft
1 KG
58 100,00 Ft
9 KG
414 000,00 Ft
20 KG
742 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
2667
Beilstein:
2041368
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2035
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.176
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
minty; woody
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥96%
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
minty; woody
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 50 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Mentha species.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F
Lobbanási pont (C)
74 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Paweł Kwiatkowski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(17) (2019-08-30)
Because of the bacterial drug resistance development, it is reasonable to investigate chemical compounds capable of preventing the spread of resistance to mupirocin (MUP), commonly used in staphylococcal eradication. The objective of the study was to verify the influence of
Maryam Dehghankar et al.
PloS one, 16(2), e0246470-e0246470 (2021-02-09)
Anopheles stephensi with three different biotypes is a major vector of malaria in Asia. It breeds in a wide range of habitats. Therefore, safer and more sustainable methods are needed to control its immature stages rather than chemical pesticides. The
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)