Merck
W266523
Sigma-Aldrich
L-Menthol
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
(1R,2S,5R)-(−)-Menthol, (−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
FEMA-szám:
2665
Beilstein:
1902293
EC-szám:
Európai Tanács szám:
65c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.218
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
optikai aktivitás
[α]20/D −49°, c = 10 in 95% ethanol
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
minty; cooling; peppermint
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Általános leírás
L-Menthol is the principal component of peppermint oil. It is widely used in confectionaries cosmetics and toothpaste for its characteristic peppermint flavor and cooling effect.
Alkalmazás
L-Menthol can be used as a model flavor compound to prepare flavor encapsulated porous cellulose particles for food processing applications.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 25 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Mentha species.
Jogi nyilatkozat
The substance W266523 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 6
1 of 6
An investigation of flavor encapsulation comprising of regenerated cellulose as core and carboxymethyl cellulose as wall
Ma M, et al.
Iranian Polymer Journal, 22(9), 689-695 (2013)
Optimized synthesis of lipase-catalyzed l-menthyl butyrate by Candia rugosa lipase.
Shih L, et al.
Food Chemistry, 100(3), 1223-1228 (2007)
Thomas Voets et al.
Nature chemical biology, 3(3), 174-182 (2007-02-13)
TRPM8, a member of the transient receptor potential (TRP) channel superfamily, is expressed in thermosensitive neurons, in which it functions as a cold and menthol sensor. TRPM8 and most other temperature-sensitive TRP channels (thermoTRPs) are voltage gated; temperature and ligands
H G Grigoleit et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 12(8), 612-616 (2005-08-27)
The principal pharmacodynamic effect of peppermint oil relevant to the gastrointestinal tract is a dose-related antispasmodic effect on the smooth musculature due to the interference of menthol with the movement of calcium across the cell membrane. The choleretic and antifoaming
Robert J Stein et al.
The Journal of urology, 172(3), 1175-1178 (2004-08-18)
Overactive bladder symptoms due to various etiologies have been successfully treated with capsaicin by desensitization of the temperature sensitive vanilloid receptor TRPV1. Recently another temperature sensitive receptor, TRPM8, activated by menthol and cool temperatures (8C to 28C) was described that