Merck
W266590
Sigma-Aldrich
L-Menthol
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
(1R,2S,5R)-(−)-Menthol, (−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
Méret kiválasztása
W266590-SAMPLE-K
16 900,00 Ft
1 KG
38 600,00 Ft
4 KG
128 000,00 Ft
25 KG
667 000,00 Ft
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
W266590-SAMPLE-K
16 900,00 Ft
1 KG
38 600,00 Ft
4 KG
128 000,00 Ft
25 KG
667 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
FEMA-szám:
2665
Beilstein:
1902293
EC-szám:
Európai Tanács szám:
65c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
02.015
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Kosher
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
optikai aktivitás
[α]22/D −49°, c = 10 in 95% ethanol
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cooling; minty; camphoraceous
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Általános leírás
Natural occurrence: Mentha species.
L-Menthol is the principal component of peppermint oil. It is widely used in confectionaries cosmetics and toothpaste for its characteristic peppermint flavor and cooling effect.[1]
Alkalmazás
  • Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: Explores the use of l-menthol-based hydrophobic eutectic solvents for efficient heavy metal extraction, highlighting its potential in environmental clean-up and recovery of valuable metals from waste streams (Suljkanović et al., 2024).
  • Eco-Friendly Production of Boron Nitride Nanosheets via Deep Eutectic Solvents and Their Application in Enhancing Thermal Conductivity of PVDF Composites.: Investigates l-menthol′s role in synthesizing boron nitride nanosheets using green chemistry approaches, enhancing the material properties of composites used in electronics and engineering applications (Sang et al., 2024).
  • Supramolecular Structure of the β-Cyclodextrin Metal-Organic Framework Optimizes Iodine Stability and Its Co-delivery with l-Menthol for Antibacterial Applications.: Demonstrates the novel use of l-menthol in conjunction with metal-organic frameworks for developing advanced antibacterial delivery systems, offering enhanced stability and efficacy in medical and health care products (Zhao et al., 2024).
  • Acid-based deep eutectic solvents followed by GFAAS for the speciation of As(III), As(V), total inorganic arsenic and total arsenic in rice samples.: Utilizes l-menthol in innovative solvent systems for arsenic speciation, contributing to safer food production and effective monitoring of contaminants in agricultural products (Fattahi et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 25 ppm
Egyéb megjegyzések
The substance W266590 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Optimized synthesis of lipase-catalyzed l-menthyl butyrate by Candia rugosa lipase.
Shih L, et al.
Food Chemistry, 100(3), 1223-1228 (2007)
Thomas Voets et al.
Nature chemical biology, 3(3), 174-182 (2007-02-13)
TRPM8, a member of the transient receptor potential (TRP) channel superfamily, is expressed in thermosensitive neurons, in which it functions as a cold and menthol sensor. TRPM8 and most other temperature-sensitive TRP channels (thermoTRPs) are voltage gated; temperature and ligands
Anne-Mette Haahr et al.
Physiology & behavior, 82(2-3), 531-540 (2004-07-28)
During chewing, the oral cavity functions like a bellow, forcing volatile flavour compounds into the exhaling air to the nasal compartment. Accordingly, we hypothesised that flavour release from chewing gum is predominantly governed by chewing frequency (CF), although other oral
Tibor Rohács et al.
Nature neuroscience, 8(5), 626-634 (2005-04-27)
The subjective feeling of cold is mediated by the activation of TRPM8 channels in thermoreceptive neurons by cold or by cooling agents such as menthol. Here, we demonstrate a central role for phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI(4,5)P(2)) in the activation of recombinant
A Gelal et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 66(2), 128-135 (1999-08-25)
Menthol is widely used in a variety of commercial products and foods, but its clinical pharmacology is not well studied. To determine the disposition kinetics and to examine subjective and cardiovascular effects of menthol, we conducted a crossover placebo-controlled study
Questions
  1. W266590-SAMPLE-K; What is the size of the sample pack
    1 answer
    1. The pack size for the sample size is 10 g.
      Helpful?