Fontos dokumentumok
63675
(+)-Menthone
analytical standard
Szinonimák:
(1S,4R)-p-Menthan-3-one, (2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D +29±1°, neat
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 43
new score: 15
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.450
bp
209-210 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFLGAXVYCFJBMK-DTWKUNHWSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?