Merck
04660585
(−)-Menthone
primary reference standard
Szinonimák:
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
Beilstein:
2041368
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F
Lobbanási pont (C)
74 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)