Merck
W224901
Sigma-Aldrich
L-Carvone
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
(R)-(−)-Carvone, (−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
FEMA-szám:
2249
Beilstein:
2206714
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.147
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
herbaceous; spearmint
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
gőznyomás
0.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
optikai aktivitás
[α]20/D −61°, neat
összetétel
contains IFRA restricted Carvone
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
sűrűség
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
carvone
Érzékszervi
herbaceous; spearmint
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Maria Lundin Johnson et al.
Food & function, 8(4), 1627-1640 (2017-03-16)
Two different food grade functionalised porous calcium carbonates (FCC), with different pore size and pore size distributions, were characterised and used as carrier materials to increase the dissolution rate of poorly soluble flavouring compounds in aqueous solution. The loading level
Haishen Yang et al.
Organic letters, 13(14), 3670-3673 (2011-06-17)
A highly efficient route was developed to synthesize (-)-8-epigrosheimin in four steps from aldehyde 2 based on a substrate-controlled method. The key steps of the synthesis included (1) a stereo- and regioselective allylation addition, (2) an intramolecular translactonization, and (3)
Mengyang Xuan et al.
Organic letters, 14(21), 5492-5495 (2012-10-26)
The total synthesis of the cAMP signaling pathway activator (-)-alotaketal A is reported. A convergent approach to the unusual alotane sesterterpenoid skeleton was employed, exploiting a remarkable LiDBB-mediated coupling of an (R)-carvone-derived δ-lactone with an allyl bromide side chain, followed
Juan Carlos R Gonçalves et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 83(2), 212-219 (2013-01-12)
(-)-Carvone is an antinociceptive monoterpene found as the main active constituent of essential oils obtained from plants of the genus Mentha. Here, we have investigated the pharmacology of this monoterpene in dorsal root ganglia (DRG) neurons and TRPV1-expressing HEK293 cells.
Philipp Klahn et al.
Organic letters, 14(5), 1250-1253 (2012-02-14)
The total synthesis of (+)-cyperolone, an eudesmane-derived sesquiterpenoid from Cyperus rotundus, is described. The de novo synthesis was accomplished via a 15 step sequence starting from (R)-(-)-carvone. The synthetic route features a platinum-catalyzed cycloisomerization to rapidly construct the bicyclic core