Merck
218235
Sigma-Aldrich
(−)-Menthone
90%
Szinonimák:
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
Beilstein:
2041368
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −20°, neat
szennyeződések
5% isomenthone
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Általános leírás
(-)-Menthone is a monoterpenoid compound found in the essential oil extracted from the maturing peppermint (Mentha piperita L.) leaves.
(-)-Menthone can undergo hydrogenation to yield a mixture of (-)-menthol and (+)-neomenthol.
Alkalmazás
(-)-Menthone may be used to synthesize chiral neomenthyl derivatives, optically pure α-ferrocenylalkylamines and optically active polyalkylcyclohexanones.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F
Lobbanási pont (C)
74 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cerium (III) chloride promoted addition of organometallic reagents to (-)-menthone-preparation of chiral neomenthyl derivatives.
Panev S and Dimitrov V.
Tetrahedron Asymmetry, 11(7), 1517-1526 (2000)
Chiral perrocenylalkylamines from (-)-menthone.
Siglmuller F, et al.
Tetrahedron, 42(21), 5931-5940 (1986)
Metabolism of Monoterpenes Demonstration of (+)-Neomenthyl-?-d-Glucoside as a Major Metabolite of (-)-Menthone in Peppermint (Mentha Piperita).
Croteau R and Martinkus C.
Plant Physiology, 64(2), 169-175 (1979)
Terpenoids. XLIX. 1 Preparation of Optically Active Polyalkylcyclohexanones from (+)-Pulegone,(-)-Menthone and (-)-Carvone2.
Djerassi C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 83(21), 4433-4439 (1961)
Synthesis of liquid menthol by hydrogenation of dementholized peppermint oil over Ni catalysts
Manuale DL, et al.
Quimica nova, 33, 1231-1234 (2010)