Merck
W246506
Sigma-Aldrich
Eucalyptol
natural, ≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
2465
Beilstein:
105109
EC-szám:
Európai Tanács szám:
182
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
3.001
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
sűrűség
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
limonene (sum of D, L and DL)
Érzékszervi
camphoraceous; herbaceous; minty
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 30 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Cardamom, cranberry, laurel, pepper, rosemary and sweet marjoram.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anke Fähnrich et al.
Plant molecular biology, 85(1-2), 135-145 (2014-02-05)
Nicotiana species of the section Alatae emit a characteristic floral scent comprising the' cineole cassette' monoterpenes 1,8-cineole, limonene, myrcene, β-pinene, α-pinene, sabinene and α-terpineol. All previously isolated 'cineole cassette'-monoterpene synthase genes are multi product enzymes that synthesize the seven compounds
Lisa A Shipley et al.
Journal of chemical ecology, 38(9), 1178-1189 (2012-10-12)
Pygmy rabbits (Brachylagus idahoensis) are one of only three vertebrates that subsist virtually exclusively on sagebrush (Artemisia spp.), which contains high levels of monoterpenes that can be toxic. We examined the mechanisms used by specialist pygmy rabbits to eliminate 1,8-cineole
Zerihun A Demissie et al.
Plant molecular biology, 79(4-5), 393-411 (2012-05-18)
Several members of the genus Lavandula produce valuable essential oils (EOs) that are primarily constituted of the low molecular weight isoprenoids, particularly monoterpenes. We isolated over 8,000 ESTs from the glandular trichomes of L. x intermedia flowers (where bulk of
Hee-jin Jun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(2), 579-583 (2012-12-19)
We investigated the effect of cineole on the expression of genes related to reverse cholesterol transport and hepatic fatty acid metabolism. Cineole, a small aroma compound in teas and herbs, significantly stimulated the transactivation of liver X receptor modulator (LXR)-α
Johannes F-W Greiner et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(12), 2866-2878 (2013-07-23)
Natural plant-derived products are commonly applied to treat a broad range of human diseases, including cancer as well as chronic and acute airway inflammation. In this regard, the monoterpene oxide 1,8-cineol, the active ingredient of the clinically approved drug Soledum®