Merck
W266720
Sigma-Aldrich
L-Menthone
mixture of isomers, natural, ≥96%, FG
Szinonimák:
(-)-Menthone, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, trans-Menthone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
2667
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
Flavis-szám:
07.176
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
woody; minty
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
biológiai forrás:
(Peppermint)
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
(Peppermint)
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥96%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
woody; minty
SMILES string
O=C1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Related Categories
Egyéb megjegyzések
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F
Lobbanási pont (C)
74 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)