Merck
W210102
Sigma-Aldrich
Anisyl formate
≥90%, FCC, FG
Szinonimák:
4-Methoxybenzyl formate
About This Item
Lineáris képlet:
HCO2CH2C6H4OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.17
FEMA-szám:
2101
EC-szám:
Európai Tanács szám:
354
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.087
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥90%
összetétel
contains IFRA restricted Anisyl Formate
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
anise alcohol
Érzékszervi
floral; sweet
SMILES string
[H]C(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-12-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPDORSROGAZEGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)