Merck
W224908
Sigma-Aldrich
L-Carvone
natural, 99%, FG
Szinonimák:
(R)-(−)-Carvone, (−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
FEMA-szám:
2249
Beilstein:
2206714
EC-szám:
Európai Tanács szám:
146
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.012
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
gőznyomás
0.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
összetétel
contains IFRA restricted carvone
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
sűrűség
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
carvone
Érzékszervi
herbaceous; spearmint
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Általános leírás
L-Carvone is one of the key constituents of spearmint (Mentha spicata) oil. Studies indicate that it is a potent feeding-deterrent to stored product beetles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Plant compounds that induce polychlorinated biphenyl biodegradation by Arthrobacter sp. strain B1B.
Gilbert ES & Crowley DE.
Applied and Environmental Microbiology, 63(5), 1933-1938 (1997)
Tingting Li et al.
Frontiers in microbiology, 9, 3324-3324 (2019-01-29)
Quorum sensing (QS), one of the most remarkable microbiological discoveries, is considered a global gene regulatory mechanism for various traits in bacteria, including virulence and spoilage. Hafnia alvei, an opportunistic pathogen and a dominant psychrophile, uses the lux-type QS system
Carvone: Why and how should one bother to produce this terpene.
de Carvalho CC & da Fonseca MMR.
Food Chemistry, 95(3), 413-422 (2006)
Bioactivities of l-carvone, d-carvone, and dihydrocarvone toward three stored product beetles
Tripathi AK, et al.
Journal of Economic Entomology, 96(5), 1594-1601 (2003)
Mengyang Xuan et al.
Organic letters, 14(21), 5492-5495 (2012-10-26)
The total synthesis of the cAMP signaling pathway activator (-)-alotaketal A is reported. A convergent approach to the unusual alotane sesterterpenoid skeleton was employed, exploiting a remarkable LiDBB-mediated coupling of an (R)-carvone-derived δ-lactone with an allyl bromide side chain, followed