Merck
235180
Sigma-Aldrich
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol
≥95%
Szinonimák:
(+)-Neomenthol, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, D-Neomenthol, [1S-(1β,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
Beilstein:
2037488
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95%
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]22/D +17.3°, neat
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
95 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
sűrűség
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N
Általános leírás
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol is a monoterpenoid compound found in the peppermint herb, Mentha piperita L. This menthol isomer is generally used as an additive in oral hygiene products and as a flavoring agent in food and beverages.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Effects of monoterpenoids, acting alone or in pairs, on seed germination and subsequent seedling growth.
Vokou D, et al.
Journal of Chemical Ecology, 29(10), 2281-2301 (2003)
Enzymatic menthol production: one-pot approach using engineered Escherichia coli.
Toogood HS, et al.
ACS Synthetic Biology, 4(10), 1112-1123 (2015)
Headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry determination of the characteristic flavourings menthone, isomenthone, neomenthol and menthol in serum samples with and without enzymatic cleavage to validate post-offence alcohol drinking claims.
Schulz K, et al.
Analytica Chimica Acta, 646(1), 128-140 (2009)