Fontos dokumentumok
63680
Menthone
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
Szinonimák:
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
Teszt
≥97.0% (GC)
bp
85-88 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.896 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(C)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare the model flavor mix in a study to investigate the release of various aroma compounds in xanthan-thickened food model systems having different viscosities.
- As standard in the quantification of volatile constituents and odour-activity value (OAV) in ′Marion′ and ′Black Diamond′.
- Modified semisolid agar antifungal susceptibility method (SAAS) to investigate the anti-fungal activities of various cyclic terpenes against Fusarium verticillioides MRC 826.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.