Nikkel katalizátorok
A nikkelkatalízis központi szerepet játszik számos szintetikus átalakulásban, kezdve a keresztkapcsolási reakcióktól, amelyekben szén-szén kötések jönnek létre, egészen az elektronban gazdag szénkötések redukciójáig a ránéző nikkel katalizátorokkal. Ezek a nikkelkatalizátorok az oxidációs állapotok széles skáláját fedik le: Nikkel (0), nikkel (II), nikkel (III) és nikkel (IV). Azonnal megvásárolható Ni katalizátorok típusai az alumínium-nikkel (Al Ni) ötvözetek, ammónium-nikkel-hidrátok, Ni COD, Ni halogenidek (kloridok, bromidok, fluoridok és jodidok), Ni ciklopentadienil, nikkel fém, nikkel akác és Raney Nickel katalizátorok, amelyek a W.R. Grace and Company termékei.