Fontos dokumentumok
459674
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex
Szinonimák:
Diglyme nickel dibromide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES string
Br[Ni]Br.COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3.2BrH.Ni/c1-7-3-5-9-6-4-8-2;;;/h3-6H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRSIMIHTHWYRRA-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Hindered diarylmethanols and benzylic alcohols by the addition of aryl halides to various aldehydes in the presence of Zn as a reducing agent.
- Benzene-fused cyclic compounds via reductive dicarbofunctionalization of unactivated alkenes using less reactive benzyl chlorides.
- Benzylboron derivatives via C-C cross-coupling reaction between substituted 5-bromo-3-methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl triflate and bromomethylboronic acid pinacol ester.
- N-(Hetero)aryl sulfamides by N-arylation of sulfamides with aryl bromides in the presence of a photosensitizer.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.