Fontos dokumentumok
901695
Lithium tetrafluoroborate
≥98%, acid <200 ppm, anhydrous
Szinonimák:
Lithium borofluoride, Lithium fluoroborate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Teszt
≥98%
form
powder
mp
293-300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
- These electrolyte solutions have extremely low water content; Please handle under inert and moisture free environment (glove box).
- Keep away from heat, sparks and flame. Avoid moisture, strong acid, strong alkalis, and oxidizing agents. Avoid skin and eye contact from product. Highly toxic and corrosive gases (HF) are generated by reaction with moisture os use only under inert gas atmosphere.
- Please handle under inert and moisture free environment.
Storage:
Keep containers away from heat, humidity, direct sunlight and ignition source. Keep containers tightly closed in a cool dry and well-ventilated place. Do not store with strong oxidizing agents.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)