Fontos dokumentumok
431567
Lithium perchlorate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Perchloric acid, lithium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
granular
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
6.0-7.5
mp
236 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to prepare solid polymer electrolytes for rechargeable Li-ion batteries.
- As an oxidizer to prepare polymer-based solid propellants.
- To fabricate cobalt sulfide (CoS)-based counter electrode for dye-sensitized solar cells(DSSC).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?