Merck
281662
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dimethyl ether
anhydrous, 99.5%
Szinonimák:
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3OCH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.17
Beilstein:
1736101
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
99.5%
bp:
162 °C (lit.)
gőznyomás:
3 mmHg ( 20 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
gőznyomás
3 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
370 °F
robbanási határérték
17.4 %
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diethylene glycol dimethyl ether is a hydrophilic electron-donor solvent.
Alkalmazás
Diethylene glycol dimethyl ether may be used as a solvent in the following processes:
  • Synthesis of 3,5-dinitrobenzaldehyde via reduction of 3,5-dinitrobenzoyl chloride using lithium aluminum tri-tert-butoxyhydride.
  • Copper-catalyzed cross-coupling of iodoarenes with 4-[2,2,2-trifluoro-1-(trimethylsilyloxy)ethyl]morpholine to form the corresponding trifluoromethyl arenes.
  • Conversion of olefins (for eg: (±)-α-pinene) to primary amines (3-pinanamine) via hydroboration-amination reaction.
javasolt
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Boranes in Functionalization of Olefins to Amines: 3-Pinanamine
Organic Syntheses, 58, 32-32 (1978)
Trifluoromethylation of Aryl Iodides Catalyzed by the
Copper(I)-Phen Complex
Shimizu N, et al
Organic Syntheses, 93, 147-162 (2016)
Kun Xue et al.
Biomaterials science, 8(3), 926-936 (2019-12-14)
Transparency is an important criterion for the application of biomaterials to the eye and essential for use as a vitreous substitute. However, there is a lack of understanding on the features of transparent hydrogels and the boundaries of transparency of
3, 5-Dinitrobenzaldehyde
Siggins JE, et al
Organic Syntheses, 53, 52-52 (1973)
Simultaneous determination of six hydrophilic ethers at trace levels using coconut charcoal adsorbent and gas chromatography/mass spectrometry
Stepien DK and Puttmann W
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(5), 1743-1751 (2013)