Merck
308315
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluoroarsenate(V)
greener alternative
98%
Szinonimák:
Hexafluoroarsenate(V) lithium
About This Item
Lineáris képlet:
LiAsF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.85
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: arsenic
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Li/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTZQZEYBOGZTEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lithium hexafluoroarsenate(V) is a class of electrolytic materials that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
The surface chemistry of Li electrodes in ethereal LiAsF6 was tested with new salts for potential battery systems.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ling-Yun Yang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(14), 3631-3635 (2014-03-07)
A new category of crystalline polymer electrolyte prepared by the supramolecular self-assembly of polyethylene oxide (PEO), α-cyclodextrin (α-CD), and LiAsF6 is reported. The polymer electrolyte consists of the nanochannels formed by α-CDs in which the PEO/Li(+) complexes are confined. The
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
Cikkek
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Összes mutatása