Merck
481548
Sigma-Aldrich
Lithium trifluoromethanesulfonate
greener alternative
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
LiTf, Lithium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lithium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO3Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.01
Beilstein:
4301818
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤60 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Lithium trifluoromethanesulfonate is a class of electrolytic materials that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
LiOTf can be used for a variety of applications such as:
  • a polymeric layer for light-emitting electrochemical cells
  • an electrolyte for lithium-ion batteries
  • a recyclable catalyst for acetylation of alcohols and diacetylation of aldehydes
  • a separator for supercapacitors
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hu, Q.; Osswald, S.; Daniel, R.; Zhu, Y.; Wesel, S.; Ortiz, L.; Sadoway, D.R.
Journal of Power Sources, 196, 5604-5604 (2011)
Lithium trifluoromethanesulfonate (LiOTf) as a recyclable catalyst for highly efficient acetylation of alcohols and diacetylation of aldehydes under mild and neutral reaction conditions
Karimi B and Maleki J
The Journal of Organic Chemistry, 68(12), 4951-4954 (2003)
Development of all-solid-state mediator-enhanced supercapacitors with polyvinylidene fluoride/lithium trifluoromethanesulfonate separators
Zhou J, et al.
Journal of Power Sources, 196(23), 10479-10483 (2011)
Polymer light-emitting electrochemical cells: Doping, luminescence, and mobility
Edman L, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 70(11), 115212-115212 (2004)
An improved high-performance lithium-air battery
Jung H, et al.
Nature Chemistry, 4(7), 579-579 (2012)
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Összes mutatása