901685
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate, dimethyl carbonate and diethyl carbonate, LiPF6 in EC/DMC/DEC=1:1:1 (v/v/v) 1.0 M, battery grade
Szinonimák:
1.0 M LiPF6 EC/DMC/DEC, 1M LiPF6 [EC/DMC/DEC=1:1:1 (v/v/v)], POWERLYTE
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Forma
liquid
összetétel
LiPF6 in EC/DMC/DEC=1:1:1 (v/v/v), 1.0 M
koncentráció
(1.0 M LiPF6 in EC/DMC/DEC)
szennyeződések
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
kation nyomok
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
- These electrolyte solutions have extremely low water content (<15ppm); Please handle under inert and mositure free enviornment (glove box).
- Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources.
- Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
- Do not use any glass equipment.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Bone,Teeth, Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
82.4 °F
Lobbanási pont (C)
28 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?