746746
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and diethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/DEC=50/50 (v/v), battery grade
Szinonimák:
1.0 M LiPF6 EC/DEC=50/50 (v/v)
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Forma
solution
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
(1.0 M LiPF6 in EC/DEC)
szennyeződések
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
szín
APHA: <50
bp
130 °C
sűrűség
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
kation nyomok
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The ready-to-use electrolyte solutions are available in different solvent blends and can support a wide variety of lithium ion battery applications. These solutions are high purity and battery grade thus making them also suitable as standards in LIB research. Customized formulations can be made by inter-mixing the electrolyte solutions or by mixing appropriate of additives.
Egyéb megjegyzések
- Do not use with glass equipment
- All work should be done very quickly under dry air to prevent electrolytes from water uptake and solvent vaporization.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Bone,Teeth, Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
86.0 °F
Lobbanási pont (C)
30 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Related Content
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.