Fontos dokumentumok
242144
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
99%
Szinonimák:
Tetraethylazanium tetrafluoroborate
Teszt
99%
Forma
solid
mp
≥300 °C (lit.)
oldhatóság
acetonitrile: slightly soluble(lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the electrocatalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel(I) salen.
- To synthesize conjugated oligomers via electrochemical polymerization.
- To fabricate high-performance supercapacitors.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?