Fontos dokumentumok
451622
Lithium tetrafluoroborate
ultra dry, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium borofluoride, Lithium fluoroborate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Grade: ultra dry
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
293-300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.