Fontos dokumentumok
278955
Potassium tetrafluoroborate
96%
Szinonimák:
Potassium borofluoride
Teszt
96%
Forma
powder
mp
530 °C (lit.)
sűrűség
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- An additive to perovskite precursor solution for preparing wide bandgap perovskite films for solar cells.
- An electrolyte additive in potassium ion and Li-ion batteries to enhance stability and performance.
- A reagent in the synthesis of bis-N-heterocyclic carbene (NHC) ruthenium complex.
- An electroplating solution to prepare metal coatings and alloys.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)