Fontos dokumentumok
935646
Ethylene sulfate
≥99%, anhydrous, battery grade
Szinonimák:
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, DTD
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤750 ppm (H2O)
bp
231 °C
mp
95-97 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)