Fontos dokumentumok
718203
Allyl methyl sulfone
96%
Szinonimák:
3-(Methylsulfonyl)-1-propene, MAS
Teszt
96%
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.472
bp
244 °C (lit.)
sűrűség
1.171 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
CS(=O)(=O)CC=C
InChI
1S/C4H8O2S/c1-3-4-7(2,5)6/h3H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOPDMJYIAAXDMN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.