Fontos dokumentumok
V2607
Vinylene carbonate
contains ≤2% BHT as stabilizer, 97%
Szinonimák:
1,3-Dioxol-2-one, VC
Teszt
97%
tartalmaz
≤2% BHT as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
sűrűség
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1OC=CO1
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Stomach
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?