Fontos dokumentumok
767751
2-{2-[2-(2-Mercaptoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethanol
97%
Szinonimák:
MEEE, 1-Mercapto-11-hydroxy-3,6,9-trioxaundecane
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.481
sűrűség
1.098 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C8H18O4S/c9-1-2-10-3-4-11-5-6-12-7-8-13/h9,13H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKKYNULPAQDGHI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Oligo-ehtylene glycol of peptides and small molecules (PEGylation)
- PEG-disulfide formation
- ultra-thin protein-resistant monolayers
- Densely packed monolayer and a flexible-hydrophilic oligo ethylene glycol arm for avoiding non-specific adsorption
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)