Fontos dokumentumok
674508
(11-Mercaptoundecyl)tetra(ethylene glycol)
90%
Szinonimák:
MUTEG, (1-Mercaptoundec-11-yl)tetra(ethylene glycol)
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.475
sűrűség
0.997 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C19H40O5S/c20-10-12-22-14-16-24-18-17-23-15-13-21-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-19-25/h20,25H,1-19H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOBMVUDHPRVCSO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We presents an article regarding Self-Assembled Monolayers: Advantages of Pure Alkanethiols.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.