Merck
Tiolok
Bifenil-4-tiol palack
A tiolok, más néven merkaptánok vagy szulfhidrilek olyan szerves vegyületek, amelyekben egy hidrogénatomhoz kötött kénatom található (-SH csoport). A tiolokat különböző alkalmazásokban használják, adalékanyagként szolgálnak a szagok szabályozására, redukálószerként működnek kémiai reakciókban, és building blocks -ként működnek a szerves szintézisben. Egyes tiolok biológiai folyamatokban is fontos szerepet játszanak, például az enzimreakciókban és a sejtek jelátvitelében.
A tiolok mint heterociklikus építőelemek
A heterociklikus tiolok heterociklikus gyűrűt tartalmaznak, és építőelemként használják őket a gyógyászati vegyületek szintézisében, hozzájárulnak a növényvédő szerek és gyomirtók fejlesztéséhez, alapvető komponensként működnek a különböző szerves vegyületek szintézisében, és analitikai reagensek és standardok bizonyos anyagok kimutatására és mennyiségi meghatározására analitikai kémia.
Purpald®
Purpald® reagens, más néven 4-amino-3-hidrazino-5-merkapto-1,2,4-triazol, egy kémiai vegyület, amelyet reagensként használnak aldehidek és ketonok kimutatására és mennyiségi meghatározására. Általánosan használják az analitikai kémiában és a szerves szintézisben.
Tiolok mint biomedikai polimerek
A tiolok egyedi és előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek, amikor biomedikai polimerekben használják őket, hozzájárulva a fokozott biológiai lebonthatósághoz, biokompatibilitáshoz és a kémiai reakcióképesség specifikusságához.
A tiolek különböző alkalmazásokban használhatók, például hidrogélek, azaz térhálós polimerek háromdimenziós hálózatainak kialakítására. A hidrogélek utánozhatják a szövetek és sejtek természetes környezetét, így alkalmasak gyógyszeradagolásra, szövetszerkesztésre és sebgyógyításra. A tiolokat polimerek módosítására is használják, gyógyszerhordozó rendszerként működnek, és biogyógyászati ragasztóanyagként szolgálnak szövetragasztók és vérzéscsillapítók kifejlesztésében.
Thiolozott zselatin
A tiolok kovalens kötések kialakításával térhálósíthatók, ami erősen térhálós szerkezeteket, például hidrogéleket eredményez. A tiolokkal módosított zselatin például többfunkciós norbornen- vagy allil-keresztkötőkkel hidrogélek létrehozására használható tiool-én-klikk- vagy Michael-addíciós reakciókon keresztül.
Ez az egyedülálló képesség teszi a tiolos zselatint sokoldalú anyaggá, amely bioinkként vagy mátrixként szolgál 3D bioprinting. Egy tiol-ének reakció révén elősegíti a kovalens keresztkötést, ami alapvető mechanikai stabilitást biztosít a nyomtatott szövetszerkezeteknek.
Tiolok az aminosavakban, gyantákban és reagensekben a peptidszintézishez
A tiolok fontos szerepet játszanak a aminosavak, gyanták, és a peptidszintézisben használt reagensek.
Tiolok az aminosavakban
A cisztein olyan aminosav, amely egy tiolcsoportot tartalmaz, amely képes diszulfidkötést képezni más ciszteinmaradványokkal. A diszulfidkötések döntő szerepet játszanak a fehérjeszerkezetek stabilizálásában, és stratégiailag felhasználhatók a peptidszintézisben szerkezeti korlátok bevezetésére vagy a fehérje hajtogatásának megkönnyítésére.
Tiolok a gyantákban
A szilárd fázisú peptidszintézisben (SPPS) a tiolokat általában a növekvő peptidlánc szilárd hordozóra történő immobilizálására használják. A Merrifield-gyanta, az SPPS-ben leggyakrabban használt gyanták egyike, tiolcsoportokat tartalmaz, amelyek karbonsavval reagálhatnak, amidkötést képezve.
Tiolok mint reagensek a peptidszintézisben
A peptidszintézisben a tioltartalmú reagenseket különböző célokra használják. A ditiotreitol (DTT), egy redukálószer, amely felbontja a diszulfidkötéseket, a peptidszintézis hasítási és leválasztási lépéseiben használatos, megkönnyítve a szintetizált peptid gyantából való felszabadulását. Más tiol-alapú reagensek, mint például a 2-merkaptoetanol vagy a trisz(2-karboxietil)-foszfin, szintén használhatók redukálószerként vagy stabilizátorként a peptidszintézis során.