Fontos dokumentumok
465178
2,2′-(Ethylenedioxy)diethanethiol
95%
Szinonimák:
1,2-Bis(2-mercaptoethoxy)ethane, 3,6-Dioxa-1,8-octane-dithiol
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.509 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SCCOCCOCCS
InChI
1S/C6H14O2S2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h9-10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCZMHWVFVZAHCR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
285.8 °F
Lobbanási pont (C)
141 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)