Merck
644285
Sigma-Aldrich
[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]p-toluenesulfonate
90%
Szinonimák:
Tri(ethylene glycol) monomethyl ether tosylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H22O6S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
funkcionális csoport
ether
tosylate
SMILES string
COCCOCCOCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22O6S/c1-13-3-5-14(6-4-13)21(15,16)20-12-11-19-10-9-18-8-7-17-2/h3-6H,7-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUDNRKGPFWUYIC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)