Merck
17758
Sigma-Aldrich
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
technical, ≥90% (GC)
Szinonimák:
1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, 2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethylamine, O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)diethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.25
Beilstein:
4745506
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥90% (GC)
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.470
sűrűség
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
azide
SMILES string
NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPVCVHVTMPCZTH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine is an azide with polyethylene glycol-like characteristics that can be used to prepare azide-functionalized polymers via click reaction.
Egyéb megjegyzések
Bifunctional, hydrophilic linker
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of an O-alkynyl-chitosan and its chemoselective conjugation with a PEG-like amino-azide through click chemistry.
Oliveira JR
Carbohydrate Polymers, 87(1), 240-249 (2012)
Claudia Arndt et al.
Oncoimmunology, 8(11), 1659095-1659095 (2019-10-28)
Chimeric antigen receptor (CAR) T cells have shown impressive therapeutic potential. Due to the lack of direct control mechanisms, therapy-related adverse reactions including cytokine release- and tumor lysis syndrome can even become life-threatening. In case of target antigen expression on
Shigehito Osawa et al.
Biomacromolecules, 17(1), 354-361 (2015-12-20)
Improving the stability of polyplex micelles under physiological conditions is a critical issue for promoting gene transfection efficiencies. To this end, hydrophobic palisade was installed between the inner core of packaged plasmid DNA (pDNA) and the hydrophilic shell of polyplex
C.R. Bertozzi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4326-4326 (1991)
Controlled folding of polystyrene single chains: design of asymmetric covalent bridges.
Zamfir M
Polym. Chem., 3(7), 1796-1802 (2012)