Merck
QBD10249
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®4-OH
Szinonimák:
11-Amino-3,6,9-trioxaundecanol, 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol, Polyethylene glycol, T4EGMA, Tetraethylene glycol monoamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H19NO4/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h10H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANOJXMUSDYSKET-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Amino-dPEG®4-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (14.3 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)