Merck
674176
Sigma-Aldrich
[11-(Methylcarbonylthio)undecyl]tetra(ethylene glycol)
95%
Szinonimák:
[1-(Methylcarbonylthio)undec-11-yl]tetra(ethylene glycol)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C(O)S(CH2)11(OCH2CH2)4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.477
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C21H42O6S/c1-21(23)28-20-10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-24-14-16-26-18-19-27-17-15-25-13-11-22/h22H,2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIUDKVMGCQIRHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We presents an article regarding Self-Assembled Monolayers: Advantages of Pure Alkanethiols.
Protocols
Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.