Fontos dokumentumok
673110
Triethylene glycol mono-11-mercaptoundecyl ether
95%
Szinonimák:
(11-Mercaptoundecyl)tri(ethylene glycol)
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.476
sűrűség
0.995 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C17H36O4S/c18-10-12-20-14-16-21-15-13-19-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-17-22/h18,22H,1-17H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FASSFROSROBIBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.