Merck
QBD10792
m-dPEG®4-thiol
>95% (HPLC)
Szinonimák:
m-PEG4-thiol, mPEG-thiol, mPEG4-SH
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H20O4S
Molekulatömeg:
224.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
SCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C9H20O4S/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7-13-8-9-14/h14H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXEBAWYHFQRROQ-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
m-dPEG4-thiol is a monodisperse PEGylation reagent designed to modify gold and silver surfaces or biomolecules that contain free, surface-accessible thiols. The single molecular weight, discrete-length PEG (dPEG) spacer is 14 atoms (15.8 Å) long. One end of the spacer terminates with a methyl group, while the other end terminates with a sulfhydryl. The sulfhydryl group forms dative bonds with gold and disulfides with free thiols under non-reducing conditions.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Jong Young Choi et al.
ACS nano, 7(3), 2627-2633 (2013-02-14)
In this work, we report a novel polymerase chain reaction (PCR)-free variable-number tandem repeat (VNTR) typing method using a T-shaped gold nanoparticle-DNA monoconjugate, called the "watching-gene assay". The T-shaped DNA probe was synthesized by "click" chemistry and linked with the
Yung-Chieh Chan et al.
ACS omega, 3(2), 1627-1634 (2018-07-20)
The matrix metalloproteinases (MMPs) are well-known mediators that are activated in tumor progression. MMP2 is a kind of gelatinase in extracellular matrix remodeling and cancer metastasis processes. MMP2 secretion increased in many types of cancer diseases, and its abnormal expression