Merck
736678
Sigma-Aldrich
Tetra(ethylene glycol) dithiol
97%
Szinonimák:
2,2′-[2,2′-Oxybis(ethane-2,1-diyl)bis(oxy)]diethanethiol, Diethylene glycol di(ethanethiol)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18O3S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
törésmutató
n20/D 1.502
sűrűség
1.100 g/mL at 25 °C
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
SCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C8H18O3S2/c12-7-5-10-3-1-9-2-4-11-6-8-13/h12-13H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCINHQIUGNVTLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)