Fontos dokumentumok
672572
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methyl-hexa(ethylene glycol)
≥95% (oligomer purity)
Szinonimák:
mPEG thiol
Teszt
≥95% (oligomer purity)
molekulatömeg
PEG average Mn 350
Ω-end
thiol
α-end
methoxy
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C15H32O7S/c1-16-2-3-17-4-5-18-6-7-19-8-9-20-10-11-21-12-13-22-14-15-23/h23H,2-15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVSKDHZQTUFAEZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in PEGylation reaction to form a self-assembled monolayer (SAM) on gold electrodes
- as a cross linking reagent in the preparation of alginate-based hydrogel system via photoinitiated thiol-ene reaction
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.