Merck
83062
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 12-hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
tert-Butyl 3-[2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate, tert-Butyl triethylene glycol-O-propionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H26O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.34
Beilstein:
7638988
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.446
sűrűség
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C13H26O6/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h14H,4-11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSXVEOLRERRELV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Intermediate in the synthesis of a spacer for combinatorial chemistry
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113, 379-379 (2001)