Fontos dokumentumok
P50900
Propargylamine
98%
Szinonimák:
2-Propynylamine, 3-Amino-1-propyne
Teszt
98%
tartalmaz
≤2.5% water
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCC#C
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?