Fontos dokumentumok
910007
20-Azido-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosanoic acid
95%
Szinonimák:
Azido-PEG6-CH2CO2H, Azido-PEG6-acid, N3-PEG6-CH2COOH
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
form
(Liquid or Semi-Solid or Paste or Solid)
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
azide
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)